物質
glass
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 12177-10
シャフト外径 × L
10 mm × 310 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ace-Thred温度計/チューブ用アダプターで、ガラス製またはPTFE製(中心部はステンレス製)の混合バッフルと、スタンダードなテーパージョイントを接続します。攪拌の向上のため、バッフルを垂直にしたり回転させることにより調整できます。
法的情報
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)