Merck
Z682411
Aldrich®蒸気ダクトチューブ、コンデンサー"A"アセンブリ用
joint: ST/NS 24/40, L 160 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 48068
L
160 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
蒸気ダクトチューブアクセサリは、Buchi®コンデンサー "A" アセンブリ用であり、BuchiエバポレーターR-210/R-215およびR-114/R-144にフィットします。コンビチップは含まれていません。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG