詳細
"CR"コンデンサーアセンブリは、ボトムジョイントが別々の分配ヘッドにフィットするように45/50内径であることを除き、"C"アセンプリに類似しています。コンプリート"CR"アセンブリは、メインのガラス製アウタートラップボディ、ガラス製コールドトラップインナーボディ、Viton®を用いたPTFEシーリングリング、Oリング、PTFEリッド、1Lレシービングフラスコ、ステンレススチール製クランプ、GLねじ式キャップ付ホースバルブから構成されています。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z682276-1EA | 4061833593868 |