おすすめの製品
AC/DC入力
240 V
物質
fiberglass
特徴
CE compliant
fits flask 1,000 mL
メーカー/製品名
BriskHeat
利用可能性
not available in USA and Canada
パラメーター
0-482 °C temp. range
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BriskHeat卓上マントルヒーターは自立型で、卓上に直接置くことができます。丸底フラスコに、均一な熱分布ができます。
BriskHeat温度コントローラーと併用しなければなりません。
BriskHeat温度コントローラーと併用しなければなりません。
- 自立型-卓上に直接置けます。
- 最大900°F(482°C)までの温度
- 丸底フラスコに適した形に成形。
- 積み重ねることができ、保管に便利。
- 240 V(3インチ(76 mm)のリード線、プラグなし)
法的情報
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z681296-1EA | 4061833584453 |