Merck
Z284998
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 1000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
115 V
物質
fabric
特徴
CSA approved
for flask size 1000 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100AO1083
利用可能性
not available in EU
not available in EU
出力
380 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Help to improve safety and efficiency. Cover the top and bottom of 1, 2, or 3-neck flask. Units 1L and larger have a secondary heating element in the top mantle. Not CE compliant.
その他情報
Must be used with power controller.
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)