Merck
Z679100
不正開封防止機能付きキャップ
for 30 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Simport T552-30WTP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tamper and leak-roof polyethylene caps with specially designed lip seal, guarantee the utmost security and sample integrity, non-sterile.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)