Merck
Z679074
Finnpipette®F2マルチピペット
capacity 1-10 μL, 16 channel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
color-coded purple
electronic: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Finn 4662080
キャパシティ
1-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finnpipette F2ではピペット動作が軽く使いやすく、全体のオートクレーブが可能です。ピペットには正確性と精度が最も重要となりますので、Finnpipette F2はAdvanced Volume Gearing (AVG)を採用しています。AVGはピペット本体と分かれた自立式モジュールで容量調節機能をもつものです。手の温度が測定の精度に影響しないように、その正確性と精度を改善します。
  • Advanced Volume Gearing (AVG)メカニズムにより正確性と精度が確実に向上。
  • 黒の背景に白字で大きく表示し、読みやすさを向上
  • 非常に軽いダブルアクションのピペットボタンで、ピペット操作がスムーズ
  • 全体がオートクレーブ可。
  • 容量50 μL以下で超噴出ピストン
適合性
50、Flex 10
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)