特徴
12-channel
color-coded yellow
electronic: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Finn 4662060
容量
10-100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finnpipette F2ではピペット動作が軽く使いやすく、全体のオートクレーブが可能です。ピペットには正確性と精度が最も重要となりますので、Finnpipette F2はAdvanced Volume Gearing (AVG)を採用しています。AVGはピペット本体と分かれた自立式モジュールで容量調節機能をもつものです。手の温度が測定の精度に影響しないように、その正確性と精度を改善します。
- Advanced Volume Gearing (AVG)メカニズムにより正確性と精度が確実に向上。
- 黒の背景に白字で大きく表示し、読みやすさを向上
- 非常に軽いダブルアクションのピペットボタンで、ピペット操作がスムーズ
- 全体がオートクレーブ可。
- 容量50 μL以下で超噴出ピストン
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z678058-1EA | 4061833035900 |