Merck
Z678104
Finnpipette®F3容量可変ピペット
volume 2-20 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
color-coded turquoise
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Finn 4640020
容量
2-20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Finnpipette F3はダブルアクションのピペットボタンが付きます。上部は回転して、スムースで安定したピペット操作を可能にし、同時に間違って容積が変わらないようにしています。Finpipette F3はAdvanced Volume Gearing(AVG)搭載。これはピペット本体と分かれた自立式モジュールで容量調節機能をもつものです。手の温かさが測定の正確さに影響しないようにして、その正確さと精度を改善します。
  • 非常に軽いダブルアクションのピペットボタンで、ピペット操作がスムーズに。
  • Advanced Volume Gearing(AVG)メカニズムにより正確さと精度が確実に向上します。
  • 黒の背景に白字で大きく表示され、読みやすさが向上。
  • チップの容積が分かりやすいように、色別になっています。
適合性
Finntip 50
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries