Key Documents
Z677965
Finntip®Flexピペットチップ
Finntip Flex 300, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless tip
orange
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Finn 94060513
最大容量
300 μL
容量範囲
5-300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)