Merck
Z369004
Sigma-Aldrich
Finntip® マイクロチップ10μL容量
non-sterile, pack of 1000 ea (Packed in a bag)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
pink
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 1000 ea (Packed in a bag)
メーカー/製品名
Finn 9400310
Finn
L
3.2 cm
最大容量
10 μL
容量範囲
0.1-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)