物質
blue
colorless tip
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Finn 94060710
最大容量
1 mL
容量範囲
100-1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z677930-960EA | 4061834387695 |