Merck
Z677345
DermatrilLRニトリル手袋
size XL
別名:
disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
blue gloves
blue nitrile
サイズ
XL
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
latex free
powder-free
包装
pack of 50 ea (boxes of 50)
メーカー/製品名
KCL 742 -10
KCL 742
L × 厚み
270 mm × 0.11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dermatril LRは裾部が長いパウダーフリータイプの青いニトリル手袋で、化学薬品や細菌汚染を高レベルで防御します。従来の使い捨て可能な手袋に比べて、物理的にも極めて丈夫になっています。
どの手袋の内側にも、該当する規格のマークが食品用色素(ダイ)で個々に付けられています。
  • クリーンルームクラス100
  • 静電気防止
  • チウラム、ベンゾチアゾール、チオ尿素などのアレルゲン物質不含
  • 裾部が長いデザイン
  • 指先のすべり止め加工による優れたグリップ力
  • 裾部の巻き加工によって簡単に着用
  • CE準拠
適合規格:
EN 374(カテゴリーIII)、EN 388(カテゴリーII)、EN 455、EN 61340-5-1、ASTM 1671:2001、US-FED-ST 209E
法的情報
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)