Merck
BAH500250546
SP Bel-Art® Glove Box Economy Sleeved Gloves for 8 in. Glove Ports
size 10 large
別名:
glove box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
black neoprene
サイズ
10 large
8 in. (Glove port )
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
Bel-Art H50025-0546
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
One piece, bonded neoprene protection against liquid or gas penetration.
特徴および利点
  • Use series 50029 for glove boxes with 6” glove ports (F50030-0000, F50028-2000)
  • Use series 50025 for glove boxes with 8” glove ports (H50026-0000)
  • Requires clamping rings to hold gloves in place
  • Sold in pairs
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)