物質
brown gloves
leather
サイズ
L
無菌性
non-sterile
特徴
latex free
powder-free
reusable
包装
pack of 1 pair
詳細
-70~150°Cの極端な温度でもしなやかさを失わない、特別に処理された革製です。極めて丈夫で、水分、熱、および炎に対する耐性を持っています。滑らずに適合するように、弾力性のあるシンチが付いています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z108340-1PAK | 4061833568095 |