Merck
Z108332
Leather gloves
size M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
brown gloves
leather
サイズ
M
無菌性
non-sterile
特徴
latex free
powder-free
reusable
包装
pack of 1 pair
詳細
-70~150°Cの極端な温度でもしなやかさを失わない、特別に処理された革製です。極めて丈夫で、水分、熱、および炎に対する耐性を持っています。滑らずに適合するように、弾力性のあるシンチが付いています。