Merck
Z674672
スライド乾燥用スライドスピナー
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
別名:
slide dryer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
メーカー/製品名
Labnet C1303-T-230V-EU
パラメーター
~4800 rpm speed
W × D × H
5 in. (12.7 cm) × 5 in. (12.7 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カセットにスライドを挿入してフタを閉めるだけです。このスライドスピナーは、4800 RPMまで急速に加速し、最適な速度で試料を飛散させることなく乾燥させます。フタを開けるとローターが止まり、乾燥したスライドを取り出すことができます。液体はすべてカセットによってキャッチされ、カセット内部に溜まります。カセットは簡単に取り外し可能で、溜まった液体を流し捨てることができます。
  • 2枚のスライドを素早く乾燥
  • スキャン前のマイクロアレイから洗浄液を除去するのに最適
液体はすべて取り外し可能なカセット内にキャッチ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)