Merck
Z660450
Julabo® 水浴試験用チューブトレイ
holds 240 test tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.77
物質
stainless steel
特徴
Holds 240 x test tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8960440
利用可能性
available only in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carrier trays with test glass inserts for 240 test tubes. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, we recommend using test glass inserts made of stainless steel, as the plastic can be attacked.
特徴および利点
  • Working temperature range: +18°C … +100°C
  • 240 test tubes
  • Material: PP GF, PA GF
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)