詳細
溶接したスチール製ワイヤーを、熱により硬化する熱硬化性エポキシでコートし、錆や腐食から保護します。このコーティングは、ほとんどの有機溶媒、弱酸、弱アルカリによる影響を受けず、耐磨耗性、スチール製の基質との接着に優れています。温度範囲:-370~250°F(-233~121°C)。正方形の孔、デッキ3枚、孔のある網目状の下面デッキ、補強エッジからなります。
法的情報
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z135801-1EA | 4061832256863 |