特徴
6 × 15 array
Holds 90 x 13 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18746-0000
サイズ
9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Non-metallic submersible racks maintain stability even in swirling water. Each rack has an end plate for labeling, as well as numbered and lettered rows.
特徴および利点
- Bel-Art polypropylene test-tube racks are a perfect alternative to wire racks.
- The submersible racks can maintain stability even in a turbulent water bath.
- Features end plates for labeling - for easy tube identification. Interlocking feet facilitate the stacking of racks for storage.
- Available in numerous hole sizes, with a choice of three colors for safety and identification.
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)