Merck
Z654973
Carbolite® ELF chamber furnace
internal volume 14 L, AC/DC input 230 V AC
別名:
Carbolite chamber furnace
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.24
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
ELF 11/14B
パラメーター
1000 °C temperature (continuous)
1100 °C max. temp.
±5 °C temperature (at 1000 °C)
チャンバーH × W × D
210 mm (8.3 in.) × 220 mm (8.7 in.) × 310 mm (12.2 in.)
内部容積
14 L
重量
31 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高精度でユーザーに優しいチャンバー炉は、モデル301設定値コントローラーが付いた経済的な箱形炉です。ELFレンジは卓上設置型であり、チャンバー容量は6 Lと14 Lです。これらの炉は、一般的な研究作業での軽作業に適しています。
加熱チャンバーは真空の低熱量断熱材で断熱しています。そのため、迅速かつ効率よく最高温度に達するのに極めて高い性能を発揮します。準埋め込み式の自由に動く放射ワイヤーが巻かれた素子は、2つの側壁上にあります。取り外し可能な固いセラミック製の炉床は標準として適合し、漏れに対するもう1つの保護手段になります。
下降式ドアは、試料を出し入れするときに棚として使用できます。ドアの断熱材も放射熱を捕捉する働きをするため、プラグの背後の空隙が外部ドアの温度を最小化する一方で、チャンバーの均一性を改善します。
セラミック製の排気筒はチャンバーの換気に適していますが、毒性/腐食性の煙が発生する場合は不適です。
デジタル式Carbolite 301 PIDコントローラーが標準品として取り付けられており、遅延起動や固定プロセスを実現する内蔵タイマーのほか、設定値への調整可能な単一ランプを備えています。
タイプK熱電対
その他情報
For safety reasons furnaces are supplied with a cable connection for hard wire 220-240V only
法的情報
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)