Merck
Z641812
Schott® tube connectors
bent
別名:
292470504
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
メーカー/製品名
Schott 29 247 05
利用可能性
available only in EU
ホース外径 × 内径
8 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For screw-cap with aperture GL14. With silicone rubber seal.
法的情報
Schott is a registered trademark of Schott AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)