メーカー/製品名
DURAN® 211949157
キャパシティ
20000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One of the most important separation methods in the laboratory environment is filtration, which is used to separate or clean different media. Büchner filter flasks are used in conjunction with Büchner filter funnels and other types of funnels in vacuum filtration applications.
アプリケーション
Separations by vacuum filtration, Filtration at reduced pressure, Filtrieren, Vacuum filtration, Safe working under vacuum, Boro 3.3, PBT, PP, VMQ, EPDM
特徴および利点
Vacuum resistant due to the heavy wall thickness; These filtering flasks fulfil the regulations of the equipment and product safety regulations; Fired-on, highly durable white print; Fired-on, highly durable white print;
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)