Merck
Z635383
Swiss Boy lab jacks
load ≤90 kg (middle position), platform L × W 240 mm × 320 mm, Model 118
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Grauer
パラメーター
≤90 kg load (middle position)
120-500 mm vertical limit
プラットフォームL × W
240 mm × 320 mm
gray
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Jack can be raised with load in place.
These high quality Swiss made jacks have massive cast aluminum frames with a chemically resistant anodised finish. Swiss boy jacks are designed to carry heavy loads safely. Available either in standard size or with extended carrying plates for large pots or pans. Units carrying more that 90kg are also available with a motorized lift adjustment for enhanced convenience. The max load is for the middle position. Supplied with top and bottom plates.
Products with motorized jacks are available in Europe only.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3