物質
polypropylene
メーカー/製品名
Bel-Art
プレートサイズ
6 in. × 6 in.
詳細
Nonsparking and nonmagnetic, corrosion-resistant. Self-lubricating with polyether-imide/PTFE bushings. Working height to 11in. Maximum static load is 15lb.
法的情報
Poly-jaque is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック