製品名
Sterlitech silver metal membranes, pore size 5.0 μm, diam. 13 mm
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100
メーカー/製品名
Steriltech 45325
直径
13 mm
ポアサイズ
5.0 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silver metal filter membranes are pure metallic silver (99.97% pure silver) with no extractable or detectable contaminants and the benefits of Ag (bacteriostatic and conductive). Their ability to withstand extreme chemical and thermal stress makes them ideal for applications involving aggressive fluids, solvents and/or high temperatures. Silver membranes are also excellent as collection media and subsequent X-ray diffraction substrate for quantifying unknowns.
法的情報
Sterlitech is a trademark of Sterlitech Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)