Merck
Z623024
Sterlitech silver metal membrane filter discs 1.2 μm pore size
pore size 1.2 μm, diam. 13 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Sterlitech silver metal membranes, pore size 1.2 μm, diam. 13 mm
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100
メーカー/製品名
Steriltech 45327
直径
13 mm
ポアサイズ
1.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silver metal filter membranes are pure metallic silver (99.97% pure silver) with no extractable or detectable contaminants and the benefits of Ag (bacteriostatic and conductive). Their ability to withstand extreme chemical and thermal stress makes them ideal for applications involving aggressive fluids, solvents and/or high temperatures. Silver membranes are also excellent as collection media and subsequent X-ray diffraction substrate for quantifying unknowns.
法的情報
Sterlitech is a trademark of Sterlitech Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z623024-100EA4061833353141
Z623024-1PAK