Merck
Z616907
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Needle valve gauge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104804
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Büchi 047291
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The simplest way to maintain vacuum control is through this cost-effective needle valve. Air is drawn in through a fine regulation valve and the resulting vacuum is set. A manometer displays the pressure. A Woulff bottle is recommended with this valve so that it can be a buffer vessel and condensate trap.
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z616907-1EA4061832773742