Key Documents
Z616893
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Woulff flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Büchi 047170
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This optional Woulff flask may be connected in front of pump as a vacuum reservoir to protect pump from liquids accidentally sucked into vacuum line. Recommended in stand-alone systems using a V-700/710 pump. Includes retaining ring for V-700.
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)