Merck
Z615544
Julabo® 水槽カバー
Lift-up Makrolon cover to fit TW20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8970288
L × W × H
35 cm × 51 cm × 16 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lift-up Makrolon batch cover W 51cm x L35 cm x H 16cm, use to preventnt liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination. For use with Julabo eater bath models SW22, SW23.
特徴および利点
  • can be used up to +80°C
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)