詳細
高温感受性のある化合物の蒸留を安全に行うには別の製品をお使いください。物質が加熱された中央のフィンガー部に接触するのはほんのわずかな時間ですので、長時間の加熱による分解を避けることができます。本製品は、大気圧条件でも減圧条件でも使用できます。蒸留装置の標準的な組み立て方については、シグマアルドリッチのウェブサイトで製品ページをご参照ください。
流下薄膜方式
1. フラスコAに目的の溶媒を入れ、加熱して環流させます。沸騰した溶媒の蒸気は中央のフィンガー部で一定の温度を保ちます。その温度が、溶媒の沸点です。
2. 蒸留する物質を追加で取り付けられた漏斗に入れ、加熱された中央のフィンガー部の上にゆっくりと滴下します。蒸発した物体は外側の空冷壁で冷却されて液化し、フラスコBに収集されます。高沸点の物質は中央のフィンガー部に留まり、らせんを流れ落ちてフラスコCに流れ込みます。
3. 均圧漏斗、標準的な冷却器、フラスコであればどんなものでも使用可能です。
流下薄膜方式
1. フラスコAに目的の溶媒を入れ、加熱して環流させます。沸騰した溶媒の蒸気は中央のフィンガー部で一定の温度を保ちます。その温度が、溶媒の沸点です。
2. 蒸留する物質を追加で取り付けられた漏斗に入れ、加熱された中央のフィンガー部の上にゆっくりと滴下します。蒸発した物体は外側の空冷壁で冷却されて液化し、フラスコBに収集されます。高沸点の物質は中央のフィンガー部に留まり、らせんを流れ落ちてフラスコCに流れ込みます。
3. 均圧漏斗、標準的な冷却器、フラスコであればどんなものでも使用可能です。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)