Merck
Z203386
Sigma-Aldrich
Aldrich® standard distilling head
Jacketed, Overall H 490 mm, Joints: ST/NS 29/32 (2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
thermometer joint ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
全体高
490 mm
浸漬深度
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2個の4 mmガラスストップコック、PTFE 0~3 mm絞り弁付き
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1