Merck
Z220108
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro distillation head with Vigreux indents
One-piece assembly
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Has a vacuum-jacketed head with attached condenser, Vigreux indents and thermowell for 50 mm immersion thermometer. Joints on the one-piece are 14/20 inner joints and 10/18 outer joints. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z220108-1EA4061832131795