Merck
Z516538
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy-duty Vigreux, jacketed distillation head
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
外径
38 mm
コンデンサー L
300 mm
浸漬深度
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These distillation heads are designed with heavier tubing and extra support to withstand the rigors of laboratory use. The one-piece jacketed design achieves greater distillation efficiency. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z516538-1EA4061832116167