Merck
SYND171014
Synthware Vigreux vacuum jacketed micro distillation head
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
別名:
Synthware D171014, Short path head
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
メーカー/製品名
D171014
浸漬深度
25 mm
関連するカテゴリー
詳細
Synthware distillation head features a Vigreux column jacketed to improve distillation performance. The standard taper joint (10/18) accommodates a thermometer.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)