Merck
Z568945
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebigコンデンサー(カップ付き)
Overall H 140 mm, joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS14/20
全体高
140 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
凝縮キャップは使用中にコンデンサの外面にできる水滴をキャッチし、リアクタと装置の水の溜まりができるのを防ぎます。キャップのホースバルブと繋ぎ、自動的に排水します。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC