Key Documents
Z566187
Plas-Labs PCR UVチャンバー
AC/DC input 120 V AC
別名:
PCRチャンバー, 単離チャンバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Plas-Labs 825-UVC
利用可能性
not available in EU
テクニック
PCR: suitable
inner chamber W × D × H
23.5 in. (597 mm) × 30 in. (432 mm) × 21 in. (530 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plas-Labs PCR UVチャンバーは、PCRおよび組織培養作業の精度向上に役立つようデザインされています。DNAシークエンシング中に空気を介してコンタミネーションが生じる確率が大幅に低下します。Plas-Labs PCRチャンバーは、蛍光ランプとチャンバー内表面を除染するUV殺菌ランプの両方を備えており、清浄な空気をチャンバー内に閉じ込めます。UVランプは使用前後に15分間ずつ点灯してください。前面の表示パネルは、厚さ0.500(13 mm)の光学的に透明な物質で、32Pで標識された化合物およびβ線に対する遮蔽効果は非常に有効ですが、γ腺に対する効果はありません。ノブを押してコーナー扉を開けると、チャンバー内部に手を入れることができます。扉は取り外し可能ですので、貴重な実験スペースを占拠することがありません。コーナー扉が開くと近くのセンサーが反応し、UVシステムの電源が切れます。
  • 2枚の白いアクリル板の棚、各 (5 x 23 mm)および(7 x 23 mm)が備え付けられていおり、そのうち一つはピペット置きとして使用可能です。
  • 側面のパネルは取り外し可能で、ノブがついています。
  • 安全のため、チャンバーのドアを開けた際には、UVライトが消えるようにセンサーが備わっています。
  • 自動タイマー
  • 2Ampの回線ブレーカーを備えています。
  • 側面と背面の壁は一体の0.375in.(9.5mm)の厚さのアクリル製で、長期に渡り、剛性、耐久性および保護性を保ちます。
  • 底面のトレイは受け皿として置かれています。
  • 研究装置の大きな部分の導入が可能なように、装置を囲む箱型部分および天井部は取り外し可能となっています。
  • UVの波長は254nmです。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)