Merck
Z566136
Sigma-Aldrich
着色料フリー、充填剤フリー、スリーブストッパーセプタム
bottom I.D. × O.D. 4.2 mm × 10.7 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
amber septa
natural rubber septa
ジョイント
joint ST/NS10/30
特徴
Use with small tubes
底面 内径 × 外径
4.2 mm × 10.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
純粋な天然ゴム製のスリ-ブストッパ-セプタムです。無着色、充填剤フリ-で感触と再封性に優れます。ゴム中の添加物が少ないため、使用中のコンタミネ-ションの可能性が低下します。
天然ゴム製セプタムの保存上の注意:ブル-ミング(ゴム表面に白っぽい膜が生じること)を抑えるため、セプタムは袋に入れて口を閉じ、日光を避けて保存してください。ブル-ミングは自然の過程で、性能には影響を及ぼしません。目に見えるブル-ムは使用前に洗い流すか拭き取ってください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)