Merck
Z564745
Sigma-Aldrich
スリーブストッパーセプタム
bottom I.D. × O.D. 12.7 mm × 23.7 mm, white
別名:
セプタムストッパー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
natural rubber
ジョイント
joint ST/NS24/40
特徴
Use with narrow-mouth bottles: 64, 80 oz, and 1 gal jugs
底面 内径 × 外径
12.7 mm × 23.7 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
スリーブストッパーセプタは、カニューレ挿入法に用いる場合、再シール性に優れるため純天然ゴムから製造されます。また、FKMゴムから製造すると耐薬品性が高くなります。天然ゴムのセプタは、赤色および白色処方、並びに充填材および着色剤を含まない触覚性に優れ取扱いが容易な軟質ゴム処方のものが入手可能です。
天然ゴムのセプタの保管時の注意点:
ゴムの表面に白っぽい膜を形成するブルームの発生を遅らせるため日光の当たらない閉じた箱の中に保管してください。ブルーミングは自然のプロセスであり、性能に影響しません。使用前に洗浄もしくは拭き取ることでブルームを除去してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)