物質
red rubber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
混合セットには以下が含まれます。
5 mm NMRチューブ用、7 mm O.D.ガラス管用、 8または 9 mm O.D.ガラス管用セプタム、各25個
9または10 mm O.D.ガラス管用、10/30ジョイントと小型試験管用セプタム、各20個
14/20ジョイント用、19/22ジョイント用、24/40ジョイント用セプタム、各10個
5 mm NMRチューブ用、7 mm O.D.ガラス管用、 8または 9 mm O.D.ガラス管用セプタム、各25個
9または10 mm O.D.ガラス管用、10/30ジョイントと小型試験管用セプタム、各20個
14/20ジョイント用、19/22ジョイント用、24/40ジョイント用セプタム、各10個
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
- Z564710Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 9.3 mm × 15.7 mm, red 2 EASDS
- Z565644Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 1.5 mm × 3.9 mm, red 5 EASDS
- Z565660Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 2.2 mm × 4.5 mm, red 5 EASDS
- Z565687Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 2.4 mm × 5.3 mm, red 5 EASDS
- Z565709Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 3.4 mm × 6.6 mm, red 4 EASDS
- Z564699Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 7.9 mm × 14 mm, red 2 eaSDS
- Z564699Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 7.9 mm × 14 mm, redSDS
- Z564737Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 12.7 mm × 23.7 mm, red 2 EASDS
すべて表示 (8)
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック