Merck
Z564648
Sigma-Aldrich
Precision Seal®ラバーセプタム
red, 15/25 joints
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
natural rubber septa
使用法
15/25 joints
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
有機化合物および有機溶媒、圧力負荷、およびカニューレ挿入技術で使用するための選択として推奨されます。
Precision Sealセプタムは、化学的用途で求められる厳しい要求に特化してデザインされています。
  • 精密なフィット。Precision Sealセプタムは、プラグテーパーが長いため、ガラス製ジョイントやチューブの内部にしっかりと密着し、従来のスリーブストッパーよりも密着面積が50~80%広くなります。Precision Sealセプタムのインナーシールデザインによって、ジョイントやスリーブの膨張・漏れ・劣化の原因になり得る化学物質や溶媒蒸気への曝露を最小限に抑えます。ゴム表面の質感はガラス摺りジョイントとほぼ同じで、一度密着すると動きません。
  • コンタミネーションの低減:Precision Sealの天然ゴムの溶媒溶出率(1.9%)は、従来のスリーブストッパー(5~6%)より低くなります。Precision Sealゴムは、溶媒分解の影響を最小限に抑えるために、密度がより高くなっています。品質が常に一定となるように、単一の保証されたロットで製造されています。
  • 安全性および性能:カニューレ操作中や加圧下で、セプタムがジョイント部でずれたり、取れたりしてはいけません。Precision Sealセプタムを押し込んで、プラグテーパーをしっかりと密着させ、動かないようにします。ガラス製ジョイント部のセプタムにはいくつかサイズがあり、その上に位置するフレキシブルスリーブは肉厚であり、ガラスジョイント部をより安全に覆うように大きめのサイズを有します。密封性は、フレキシブルスリーブではなく、ジョイントに挿入したプラグテーパーによって保たれます。
代表的な仕様の結果:
圧縮回復性 - 優
セルフシール性 - 優
強度 - 優
穿刺標的面積 - 標準的なセプタムよりも40%上回る
上側加熱限界 - 85°C
抽出成分(ヘキサン) - 1.9%
揮発分 - 0.19%
灰分含有量 - 0.24%
ラバー組成:
標準ラバーno. 1、促進剤、酸化剤、硬質樹脂酸、老化防止剤、炭酸カルシウム、色剤。
天然ゴム製セプタムの保管上の注意:ブルーミング(ゴム表面に白っぽい膜が生じること)を抑えるため、セプタムは袋に入れて口を閉じ、日光を避けて保存してください。 ブルーミングは自然の過程で、性能に影響を及ぼしません。 目に見えるブルームは使用前に洗い流すか拭き取ってください。
安全性についてのアドバイス:カニューレ操作中または加圧下では、Precision Sealのフレキシブルスリーブを、Wrap-It Tieや同様な器具を用いてガラスジョイントにしっかり固定してください。セプタムの固定をスリーブのみで行わないでください。このルールは、重要な用途で使用されるすべての種類のラバーセプタムにあてはまります。
法的情報
Precision Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)