Merck
Z545791
Sigma-Aldrich
VerSA-Flow 缶・ドラムディスペンサー
High-flow pressure-delivery cap with 2 in. NPT thread
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
詳細
2 in. NPTねじ口または2 in. バトレスねじ口のAldrichの缶およびドラムから、高流量圧力で溶媒を取り出すために使用します。 精密に機械加工された特別なねじ切りを行った2ピ-スのPBTキャップにより、容器を替えるときも、溶媒やガスのラインをはずすことなく、キャップを取り外せます。
  • 流速: 約5~6 L/min @ 4 psi。
  • 8 ft.×3/8 in. I.D. FEP溶媒ピックアップチュ-ブ付き。 キャップのコンプレッションフィッティングを介して深度を調節可能。
  • On/Off栓1/4×in. I.D. ガスホ-ス接続。
  • 超過圧力 (最大10 psi) の場合は、内蔵の安全弁が自動的に作動します。
法的情報
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1