Merck
Z529028
Sigma-Aldrich
VerSA-Flow 缶・ドラムディスペンサー
Economy pressure-delivery cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For low-flow pressure-delivery of solvents and for waste solvent collection using Aldrich cans and drums with tapered 2 inch NPT thread. Use at <5 psi max.
  • Solid machined PBT body
  • Includes 10 ft × 1/4 in. O.D. FEP tubing, adjustable depth through compression fittings on cap
  • Can be adapted to 2 in. buttress threads with optional thread adapter Z529036
Please refer to Aldrich Technical Information Bulletin AL-210 for additional VerSA-Flow can and drum dispensers and details for using this equipment. This bulletin is available from the Technical Reference section on our website at www.sigma-aldrich.com
法的情報
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z529028-1EA4061833640746