Key Documents
Z532088
Sigma-Aldrich
Solid glass plug
O.D. 1/2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
外径
1/2 in.
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Replace transfer tubing with this plug to make a leakproof Torion seal.
法的情報
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)