Key Documents
Z532061
Sigma-Aldrich
Solid glass plug
O.D. 5/16 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
外径
5/16 in.
7.9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Replace transfer tubing with this plug to make a leakproof Torion seal.
法的情報
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)