Merck
SYNA721420
Synthware metering flow control adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A721420, flow control adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A721420
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Provides on/off control with the main valve. Allows delivery of preset volumes of gases or liquids to reactions using the needle valve.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)