Merck
Z531154
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 300 mm, joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
L
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)