ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 597410
関連するカテゴリー
詳細
Top of condenser is modified with Ace-Thred so that inlet is removable and replaceable. Molded spiral condensing surface. Includes body, inlet tube, and bushing.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z136808-1EA | 4061832347271 |