おすすめの製品
AC/DC入力
110 V
利用可能性
not available in EU
W × D × H
4 3/4 in. × 10 1/4 in. × 8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 使いやすいアイコンを利用したコントロールパネル
- メンブレンキーパッドは清掃および消毒が容易です。
- 安全カバーがカプセルを遮蔽して騒音を減らします。
- 速度は、3,800、4,200、4,600、および4,800 rpmです。
- 時間と速度をLEDに読み出す、正確なデジタル回路。
- バイアルと乳棒は別売りです。
法的情報
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn