Key Documents
Z742685
Beadbug 6 microtube homogenizer, 5 mL adapter, set of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
テクニック
PCR: suitable
詳細
Adapter to use 5ml tubes in BeadBug 6 microtube homogeniser. Supplied as a set of 2.
法的情報
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.